Merck
BR143862
BRAND® high purity PFA washing bottle
capacity 1000 mL, GL 32 narrow neck
別名:
プラスチック, 瓶
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103209
NACRES:
NB.17
物質
ETFE cap
FEP tube
PFA bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GL 32)
特徴
label no label
vented
with cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 143862
キャパシティ
1000 mL
直径× H
96 mm × 233 mm
フィッティング
GL 32 narrow neck
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Technical Grade-PFA, screw caps ETFE, with tubes FEP. These bottles contain a small fraction of reprocessed PFA from our production process. Tips of wash tubes may be cut to increase flow rate. Withstands high temperatures and chemical attack.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)