Merck
C102008
Sigma-Aldrich
1,2-シクロヘキサンジオンジオキシム
96%
別名:
ニオキシム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H8(=NOH)2
CAS番号:
分子量:
142.16
Beilstein:
1909047
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
powder
mp
185-188 °C (lit.)
SMILES記法
O\N=C1CCCCC/1=N\O
InChI
1S/C6H10N2O2/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8-10/h9-10H,1-4H2/b7-5+,8-6+
InChI Key
CUNNCKOPAWXYDX-KQQUZDAGSA-N
アプリケーション
Forms complexes with Co, Fe and Ni.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C102008-1G:
C102008-VAR:
C102008-10G:
C102008-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Min Liu et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(42), 14509-14518 (2017-11-01)
In this study, a new
Min Liu et al.
Nuclear medicine and biology, 43(11), 732-741 (2016-10-25)
In this study, novel Complexes [ Both azide coligand and boronate caps had significant impact on the heart uptake and myocardial retention of complexes [
Yumin Zheng et al.
Nuclear medicine and biology, 41(10), 813-824 (2014-08-30)
(99m)Tc-Teboroxime ([(99m)TcCl(CDO)(CDOH)2BMe]) is a member of the BATO (boronic acid adducts of technetium dioximes) class of (99m)Tc(III) complexes. This study sought to explore the impact of co-ligands on solution stability, heart uptake and myocardial retention of [(99m)Tc(L)(CDO)(CDOH)2BMe] ((99m)Tc-Teboroxime: L=Cl; (99m)Tc-Teboroxime(F):