Merck
C112852
Sigma-Aldrich
2-シクロペンテン-1-酢酸
98%
別名:
2-シクロペンテン-1-イル酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H7CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
126.15
Beilstein:
2042172
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
bp
93-94 °C/2.5 mmHg (lit.)
mp
19 °C (lit.)
密度
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CC1CCC=C1
InChI
1S/C7H10O2/c8-7(9)5-6-3-1-2-4-6/h1,3,6H,2,4-5H2,(H,8,9)
InChI Key
NNRZTJAACCRFRV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C112852-25G:
C112852-VAR:
C112852-100G:
C112852-BULK:
C112852-250G:
C112852-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)