product name
o-クレゾールフタレイン, indicator grade
グレード
indicator grade
品質水準
形状
powder
テクニック
titration: suitable
色
beige
pH
8.2-9.8, colorless to red
mp
219-221 °C (lit.)
λmax
381 nm (2nd)
566 nm
&ε; (減衰係数)
≥10000 at 294-300 nm
≥39000 at 564-570 nm
≥5000 at 378-384 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1cc(ccc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)c(C)c4
InChI
1S/C22H18O4/c1-13-11-15(7-9-19(13)23)22(16-8-10-20(24)14(2)12-16)18-6-4-3-5-17(18)21(25)26-22/h3-12,23-24H,1-2H3
InChI Key
CPBJMKMKNCRKQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C85778-10G:
C85778-1KG:
C85778-VAR:
C85778-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック