Merck
C91204
Sigma-Aldrich
2-シアノエチルエーテル
98%
別名:
3,3′-オキシジプロピオニトリル, 2,2′-ジシアノジエチルエーテル, ビス(2-シアノエチル)エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O(CH2CH2CN)2
CAS番号:
分子量:
124.14
Beilstein:
1746454
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
110-112 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N#CCCOCCC#N
InChI
1S/C6H8N2O/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
InChI Key
BCGCCTGNWPKXJL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C91204-25G:4548173192956
C91204-INTR:
C91204-BULK:
C91204-VAR:
C91204-100G:4548173192949
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)