Merck
CDS003888
Sigma-Aldrich
Lithium stearate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H35LiO2
CAS番号:
分子量:
290.41
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
[Li+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H36O2.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
InChI Key
HGPXWXLYXNVULB-UHFFFAOYSA-M
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
AMS003888-250MG:
CDS003888-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Mitja Vahčič et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(6) (2020-03-28)
Explosives detection systems (EDS) based on X-ray are used at airports to screen baggage for the presence of explosives. Once EDS are installed in airports, however, it can be challenging to test the EDS equipment and verify that it continues