Merck
CDS021620
Sigma-Aldrich
ファスジル塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18ClN3O2S
分子量:
327.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
詳細
AldrichCPR
形状
solid
SMILES記法
[H]Cl.O=S(C1=CC=CC2=C1C=CN=C2)(N3CCCNCC3)=O
InChI
1S/C14H17N3O2S.ClH/c18-20(19,17-9-2-6-15-8-10-17)14-4-1-3-12-11-16-7-5-13(12)14;/h1,3-5,7,11,15H,2,6,8-10H2;1H
InChI Key
LFVPBERIVUNMGV-UHFFFAOYSA-N
詳細
ファスジル塩酸塩は、 細胞内カルシウムチャネル遮断薬です。強力な血管拡張薬、降圧薬、およびプロテインキナーゼ阻害薬でもあります。
その他情報
Sigma-Aldrichでは、珍しい化合物の収集の一環として早期発見研究者に本製品をご提供しております。Sigma-Aldrichでは本製品の分析データを収集しておりません。製品の同一性や純度の確認は購入者の責任となります。返品・交換や返金はできません。
Sigma-Aldrichの標準売買条件またはSigma-Aldrichと購入者との間の契約に含まれるいかなる反対の規定にもかかわらず、Sigma-Aldrichは本製品を現状有姿で販売し、法律、取引の過程、履行の過程、取引慣習等に基づくか否かにかかわらず、(A)商品性の保証、(B)特定目的への適合性の保証、または(C)第三者の知的所有権の侵害がないことの保証を含め、本製品に関しては一切の表明も保証も行いません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS021620-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Y Hou et al.
Neuroscience, 200, 120-129 (2011-11-09)
Fasudil hydrochloride (FH), a Rho kinase inhibitor, is used to treat neurological diseases. This study aims to elucidate the anti-dementia role of FH in Alzheimer's disease. Twenty-four Sprague-Dawley rats were randomly divided into four groups: (1) sham-operated group (control), (2)
Tian-Yi Yuan et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 109, 1867-1875 (2018-12-16)
Hypertension crisis is a severe disease and needs emergency treatment in clinic. It is an important task to discover novel drugs which could lower the blood pressure steadily and quickly. However, animal models for screening anti-hypertensive crisis agents are unsatisfactory.
S Nakashima et al.
Neurologia medico-chirurgica, 38(12), 805-810 (1999-03-04)
Fasudil hydrochloride is a new type of intracellular calcium antagonist, different from the calcium entry blockers that are commonly employed for clinical use. Since September 1995, the combination of fasudil hydrochloride and ozagrel sodium, an inhibitor of thromboxane A2 synthesis
Intracranial hemorrhage after intra-arterial administration of fasudil for treatment of cerebral vasospasm following subarachnoid hemorrhage: a serious adverse event.
Masahiro Ishihara et al.
Neuroradiology, 54(1), 73-75 (2011-03-25)