反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
InChI
1S/C9H10FIO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)11(10)12-9/h3-6H,1-2H3
InChI Key
FISITPXJYDTLHI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-Fluoro-3,3-dimethylbenziodoxole is a crystalline, off-white solid which can be handled under air for extended periods without noticeable hydrolytic decomposition. In the presence of excess fluoride ions (provided by triethylamine-hydrogen fluoride complexes), it can effectively function as an electrophilic fluorination reagent for easily enolizable diketo substrates, or it can engage in silver catalyzed difluorination of styrenes.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
法的情報
Product of CF Plus Chemicals.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
現在、フルオロアルキル化反応に用いる試薬には、Togni試薬、超原子価ヨウ素パーフルオロアルキル化試薬や、合成終盤でのフルオロアルキル基の導入を可能にするフルオロアルキルブロミド、シラン、カルボキシレート、およびスルホニルフルオリドがあります。
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.