Merck
CF0001
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3,3-dimethylbenziodoxole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C9H10ClIO
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
SMILES記法
[I]1(OC(c2c1cccc2)(C)C)Cl
InChI
1S/C9H10ClIO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)11(10)12-9/h3-6H,1-2H3
InChI Key
HEBYOYIIQNKPGQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-Chloro-3,3-dimethylbenziodoxole is a crystalline, air-stable, yellow chloroiodane compound which finds use as a starting material for production of other hypervalent iodine compounds. It can also be used as a mild chlorinating reagent. The compound shows good solubility in polar organic solvents, typically dichloromethane or ethyl acetate.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
法的情報
Product of CF Plus Chemicals.
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
CF0001-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
現在、フルオロアルキル化反応に用いる試薬には、Togni試薬、超原子価ヨウ素パーフルオロアルキル化試薬や、合成終盤でのフルオロアルキル基の導入を可能にするフルオロアルキルブロミド、シラン、カルボキシレート、およびスルホニルフルオリドがあります。
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.