Merck
D126802
Sigma-Aldrich
1,3-Diisopropyl-2-thiourea
99%
別名:
1,3-Bis(propan-2-yl)thiourea, 1,3-Di(propan-2-yl)thiourea, 1,3-Diisopropylthiourea, N,N′-Bis(1-methylethyl)thiourea, N,N′-Diisopropylthiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHNHCSNHCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
160.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)NC(=S)NC(C)C
InChI
1S/C7H16N2S/c1-5(2)8-7(10)9-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H2,8,9,10)
InChI Key
KREOCUNMMFZOOS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
詳細
1,3-Diisopropyl-2-thiourea also known as 1,3-Diisopropylthiourea, is often used as a ligand in the synthesis of metal halide complexes.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D126802-500G:
D126802-VAR:
D126802-BULK:
D126802-250G:
D126802-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)