アッセイ
99%
フォーム
crystals
mp
150-155 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.CN(C)CCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-12(2)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H
InChI Key
DKNDBIIKSJWQFL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D144800-VAR:
D144800-100G:
D144800-BULK:
D144800-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック