Merck
D27608
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenediantipyrine
97%
別名:
Diantipyrylmethane, Trichachnine monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H24N4O2 ·H2O
CAS番号:
分子量:
406.48
Beilstein:
59702
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
156 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.CN1N(C(=O)C(CC2=C(C)N(C)N(C2=O)c3ccccc3)=C1C)c4ccccc4
InChI
1S/C23H24N4O2.H2O/c1-16-20(22(28)26(24(16)3)18-11-7-5-8-12-18)15-21-17(2)25(4)27(23(21)29)19-13-9-6-10-14-19;/h5-14H,15H2,1-4H3;1H2
InChI Key
OSBQFBKEVMIGTJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D27608-5KG:
D27608-250G:
D27608-BULK:
D27608-VAR:
D27608-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)