Merck
D56608
Sigma-Aldrich
3,4-ジクロロベンズアルデヒド
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3CHO
CAS番号:
分子量:
175.01
Beilstein:
636379
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
crystals
bp
247-248 °C (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
InChI Key
ZWUSBSHBFFPRNE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D56608-25G:
D56608-BULK:
D56608-5G:
D56608-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yuan Chen et al.
Polymers, 11(6) (2019-06-07)
In this paper, we report chemical modifications of inulin by seven kinds of aromatic Schiff bases, which are different from their substituent groups. The obtained inulin derivatives were confirmed by FTIR, 1H NMR, and 13C NMR. Then, we studied their