Merck
D63809
Sigma-Aldrich
1,6-ジクロロヘキサン
98%
別名:
ヘキサメチレンジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl(CH2)6Cl
CAS番号:
分子量:
155.07
Beilstein:
773673
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
87-90 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCCCCCCl
InChI
1S/C6H12Cl2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
InChI Key
OVISMSJCKCDOPU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
165.0 - 170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
73.9 - 77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D63809-5G:
D63809-VAR:
D63809-500G:
D63809-25KG:
D63809-100G:
D63809-10KG:
D63809-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Mohsen Ghafari et al.
Journal of hazardous materials, 351, 117-123 (2018-03-12)
A novel one-step hyper-cross-linking method, using 1,2-dichloroethane (DCE) and 1,6-dichlorohexane (DCH) cross-linkers, expands the micropore volume of commercial styrenic polymers. Performance of virgin and modified polymers was evaluated by measuring hexane, toluene, and methyl-ethyl-ketone (MEK) adsorption capacity, adsorption/desorption kinetics, and
Heyan Jiang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(34), 8280-8285 (2017-03-24)
The effect of chain structure on flexibility and stability of macromolecules containing weak P-Fe metal coordination bonds is studied. Migration insertion polymerization (MIP) of FpC