アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
密度
1.271 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl2O/c1-5-2(3)4/h2H,1H3
InChI Key
GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
芳香族化合物の一般的なホルミル化剤、カルボン酸のクロロ化剤、アルケノン調製用のボリン酸エステルとの反応基質。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D65658-BULK:
D65658-10KG:
D65658-25G:
D65658-100G:
D65658-25KG:
D65658-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synlett, 626-626 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 6847-6847 (1992)
Tetrahedron Asymmetry, 4, 2183-2183 (1993)
Nanoscale, 10(39), 18651-18656 (2018-09-29)
Multidrug-resistant biofilms are highly resistant to current antimicrobial therapies. We have developed an antimicrobial platform that integrates the bacteria-killing phytochemical carvacrol into dynamically crosslinked polymer nanocomposites (DCPNs). Taking advantage of a reversibly crosslinked Schiff-base scaffold throughout the engineered emulsions, DCPNs