安全性情報
GF29693953
アルミナ
granule, 2 mm nominal granule size, weight 100 g, purity 99.99%
別名:
AL606300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99%
形状
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 296-939-53
重量
100 g
公称顆粒サイズ
2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF29693953-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)