アッセイ
98%
mp
195-196 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(CC(O)=O)=C(\[H])CC(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-2H,3-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1+
InChI Key
YHGNXQAFNHCBTK-OWOJBTEDSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H17856-BULK:
H17856-50G:
H17856-2G:
H17856-10G:
H17856-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック