アッセイ
≥99%
bp
135-136 °C (lit.)
mp
36-37 °C (lit.)
密度
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(O)CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-6(7)4-2-3-5-6/h7H,2-5H2,1H3
InChI Key
CAKWRXVKWGUISE-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
M39652-BULK:
M39652-VAR:
M39652-50G:
M39652-10G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)