Merck
M86502
Sigma-Aldrich
トリメチル酢酸メチル
99%
別名:
ピバル酸メチル, 2,2-ジメチルプロピオン酸メチル, トリメチル酢酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCOOCH3
CAS番号:
分子量:
116.16
Beilstein:
1744141
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.390 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2,3)5(7)8-4/h1-4H3
InChI Key
CNMFHDIDIMZHKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
M86502-100ML:
M86502-BULK:
M86502-5ML:
M86502-500ML:
M86502-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)