アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.664 (lit.)
bp
324-325 °C (lit.)
密度
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H12/c1-2-7-13(8-3-1)16-12-6-10-14-9-4-5-11-15(14)16/h1-12H
InChI Key
IYDMICQAKLQHLA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P27402-250G:
P27402-10G:
P27402-VAR:
P27402-BULK:
P27402-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)