Merck
P36606
Sigma-Aldrich
4-フェニルトルエン
98%
別名:
4-メチルビフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4CH3
CAS番号:
分子量:
168.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
bp
267-268 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-11-7-9-13(10-8-11)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChI Key
ZZLCFHIKESPLTH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P36606-500G:
P36606-1G:
P36606-VAR:
P36606-BULK:
P36606-10G:
P36606-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)