アッセイ
>95% (HPLC)
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: Pegylations
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C73H149NO36/c1-75-4-5-77-8-9-79-12-13-81-16-17-83-20-21-85-24-25-87-28-29-89-32-33-91-36-37-93-40-41-95-44-45-97-48-49-99-52-53-101-56-57-103-60-61-105-64-65-107-68-69-109-72-73-110-71-70-108-67-66-106-63-62-104-59-58-102-55-54-100-51-50-98-47-46-96-43
特徴および利点
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD10908-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)