Merck
SYNF459100
Synthware Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
100 mL, joint: ST/NS 19/22, PTFE stopcock and PTFE stopper
別名:
Synthware F459100, glass separatory funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F459100
キャパシティ
100 mL
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)