由来生物
Lavandula officinalis Chaix
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
光学活性
[α]20/D −7°, neat
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
密度
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
lavender; spicy; floral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W262218-1KG:
W262218-VAR-K:
W262218-BULK-K:
W262218-SAMPLE-K:
W262218-1KG-K:
W262218-4KG:
W262218-SAMPLE:
W262218-4KG-K:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)