Merck
W265624
Sigma-Aldrich
マルトール
greener alternative
natural, FG
別名:
3-ヒドロキシ-2-メチル-4-ピロン, 3-ヒドロキシ-2-メチル-4H-ピラン-4-オン, マルトール, ラリキシン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O3
CAS番号:
分子量:
126.11
FEMA番号:
2656
Beilstein:
112169
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.014
NACRES:
NA.21
由来生物
sugar cane
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
自己発火温度
1364 °F
expl. lim.
25 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
mp
160-164 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
caramel; jam; fruity; sweet
SMILES記法
CC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
InChI Key
XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マルトールは、甘味を高める食品の香味増強剤です。抗酸化活性が高いため、食品の抗酸化剤としても使用されています。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はバイオベース製品であり、グリーンケミストリーの原則である“危険性の少ない化学合成”および“再生可能原料の使用”で重要な改善が示されています。
アプリケーション
  • 医療における天然および合成キレート剤の重要性と必要性:鉄過剰および鉄欠乏の有効な治療に対する見通しの向上:このレビューでは、鉄過剰および鉄欠乏の治療における、マルトールなどの天然および合成キレート剤の使用について考察し、その薬理学的可能性と生化学への応用を強調しています(Kontoghiorghes, 2024)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W265624-5KG-K:
W265624-SAMPLE:
W265624-100G-K:
W265624-1KG-K:
W265624-SAMPLE-K:
W265624-5KG:
W265624-100G:
W265624-VAR-K:
W265624-BULK-K:
W265624-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Biotic Type Antioxidants: The Prospective Search Area for Novel Chemical Drugs, 464-464 (2000)
Basic Food Chemistry, 254-254 (2012)
Huansong Wang et al.
Free radical research, 41(4), 479-488 (2007-04-25)
Soy sauce is a traditional fermented seasoning in Asian countries, that has high antioxidant activity in vitro and some antioxidant activity in vivo. We attempted to identify the major antioxidants present, using the 2,2'-azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) assay as a guide.
Wolfgang Kandioller et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(45), 12283-12291 (2009-10-13)
Organometallic ruthenium-arene compounds bearing a maltol ligand have been shown to be nearly inactive in in vitro anticancer assays, presumably due to the formation of dimeric Ru(II) species in aqueous solutions. In an attempt to stabilize such complexes, [Ru(eta(6)-p-cymene)(XY)Cl] (XY=pyrones
Yuzhao Zhou et al.
Journal of inorganic biochemistry, 102(4), 798-808 (2008-01-22)
The objectives were to test the null hypotheses that (1) citrate, maltolate, and fluoride do not significantly influence oral Al bioavailability, C(max) or T(max) at an Al dose relevant to drinking water exposure; and (2) Al citrate and maltolate are