Merck
W272302
Sigma-Aldrich
メチルβ-ナフチルケトン
≥99%, FCC, FG
別名:
2-アセトナフトン, 2′-アセトナフトン, 2-アセチルナフタレン, メチル 2-ナフチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H7COCH3
CAS番号:
分子量:
170.21
FEMA番号:
2723
Beilstein:
774965
EC Number:
欧州評議会番号:
147
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.013
NACRES:
NA.21
官能:
orange; floral; sweet
グレード:
FG
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥99%
bp
300-301 °C (lit.)
mp
52-56 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
orange; floral; sweet
SMILES記法
CC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-8H,1H3
InChI Key
XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methyl β-naphthyl ketone can be used as a flavoring agent for its orange blossom like odor.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
334.4 °F - DIN 51758
引火点(℃)
168 °C - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W272302-BULK:
W272302-5KG:
W272302-VAR-K:
W272302-1KG-K:
W272302-SAMPLE-K:
W272302-BULK-K:
W272302-100G-K:
W272302-5KG-K:
W272302-100G:
W272302-1KG:
W272302-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dictionary of Food ingredients, 90-90 (2013)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 104-104 (2003)
Russell J Chedgy et al.
Phytochemistry, 113, 149-159 (2015-01-07)
Salicinoids are phenolic glycosides (PGs) characteristic of the Salicaceae and are known defenses against insect herbivory. Common examples are salicin, salicortin, tremuloidin, and tremulacin, which accumulate to high concentrations in the leaves and bark of willows and poplars. Although their