Merck
W272809
Sigma-Aldrich
オクタン酸メチル
99%, FG
別名:
カプリル酸メチルエステル, メチルカプリラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6COOCH3
CAS番号:
分子量:
158.24
FEMA番号:
2728
Beilstein:
1752270
EC Number:
欧州評議会番号:
398
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.117
NACRES:
NA.21
官能:
green; fruity; citrus; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
密度
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; fruity; citrus; sweet
SMILES記法
CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オクタン酸メチルは、ブルーチーズ およびサワーソップの揮発性香味画分で認められています。
アプリケーション
  • ヘッドスペース GC-MS を用いた、生の桐油と熟成した桐油の効率的な識別:この研究では、桐油に含まれるオクタン酸メチルなどの成分を識別するためのヘッドスペースガスクロマトグラフィー質量分析法の使用が示されています。この方法は、油製品の品質管理および認証への応用が可能です(Xu et al., 2021)。
  • バイオディーゼル・バイオエタノールサロゲート燃料の酸化に関する化学動力学研究:オクタン酸メチル・エタノール混合液:この論文では、オクタン酸メチルとエタノールの混合液の酸化動力学を調査し、バイオ燃料としての利用に関する洞察を提供しています。この研究は、再生可能エネルギー源の開発にとって非常に重要です(Togbe et al., 2010)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W272809-VAR-K:
W272809-1KG-K:4548173972428
W272809-SAMPLE:
W272809-9KG:
W272809-20KG:
W272809-BULK-K:
W272809-9KG-K:4548173972435
W272809-1KG:
W272809-SAMPLE-K:
W272809-20KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Volatile flavor components of soursop (Annona muricata).
MacLeod AJ & Pieris NM.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 29(3), 488-490 (1981)
Quantitation, evaluation, and effect of certain microorganisms on flavor components of blue cheese.
Anderson DF & Day EA.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 14(3), 241-245 (1966)
C Togbé et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(11), 3896-3908 (2010-03-20)
There is a growing interest for using bioethanol-biodiesel fuel blends in diesel engines but no kinetic data and model for their combustion were available. Therefore, the kinetics of oxidation of a biodiesel-bioethanol surrogate fuel (methyl octanoate-ethanol) was studied experimentally in
A A Elliott et al.
Biochimica et biophysica acta, 978(2), 337-340 (1989-01-30)
The effects of n-alkanes (n-pentane to n-octane), n-alkanols (n-pentanol to n-undecanol) and two carboxylic esters (methyl pentanoate and methyl octanoate) on the conductance of squid giant axons in a high potassium, zero sodium bathing solution have been examined. Sodium and
T J Gianfagna et al.
Life support & biosphere science : international journal of earth space, 5(2), 255-261 (2001-09-07)
Given the constraints on physical space, energy supply, and labor availability, crop production efficiency must be maximized if a sustainable supply of food is to be produced on lunar and planetary space stations. In the modules designed for plant growth