About This Item
Halal
Kosher
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.517 (lit.)
bp
92-94 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fresh; green; floral
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
InChI Key
IQVAERDLDAZARL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Cytotoxicity, early safety screening, and antimicrobial potential of minor oxime constituents of essential oils and aromatic extracts.: Explores the safety and effectiveness of 2-Phenylpropionaldehyde among other compounds in essential oils, highlighting its potential antimicrobial properties and implications for food safety and preservation (Strub DJ et al., 2022).
- Spectroscopic Evidence for a Cobalt-Bound Peroxyhemiacetal Intermediate.: This study provides spectroscopic evidence of a cobalt-bound intermediate in reactions involving 2-Phenylpropionaldehyde, advancing our knowledge of chemical reaction mechanisms and catalysis (Cho J et al., 2021).
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
174.2 °F
引火点(℃)
79 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W288608-SAMPLE-K:
W288608-VAR-K:
W288608-1KG:
W288608-SAMPLE:
W288608-5KG:
W288608-10KG-K:4548173973906
W288608-1KG-K:4548173973913
W288608-5KG-K:4548173973920
W288608-BULK-K:
W288608-10KG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)