Merck
W338818
Sigma-Aldrich
2-トリデカノン
≥96%, FG
別名:
メチルウンデシルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10COCH3
CAS番号:
分子量:
198.34
FEMA番号:
3388
Beilstein:
1757402
EC Number:
欧州評議会番号:
11194
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.103
NACRES:
NA.21
官能:
coconut; dairy; fatty; waxy; earthy
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥96%
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
134 °C/10 mmHg (lit.)
263 °C (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
密度
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
coconut; dairy; fatty; waxy; earthy
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C13H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)14/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-トリデカノンは、野生トマトのLycopersicon hirsutum f. glabratumの腺毛中に自然に生じます。このアレロケミカルは、鱗翅目幼虫及びHeliothis zeaに対する殺虫剤耐性の原因となります。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W338818-1KG:
W338818-8KG-K:
W338818-4KG-K:4548173977621
W338818-100G-K:4548173977607
W338818-SAMPLE-K:
W338818-100G:
W338818-1KG-K:4548173977614
W338818-4KG:
W338818-800G:
W338818-8KG:
W338818-VAR-K:
W338818-BULK-K:
W338818-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
2?tridecanone, tomatoes and Heliothis zea: potential incompatibility of plant antibiosis with insecticidal control.
Kennedy GG, et al.
Entomologia Experimentalis et Applicata, 35(3), 305-311 (1984)
2-Tridecanone: a naturally occurring insecticide from the wild tomato Lycopersicon hirsutum f. glabratum
Williams WG, et al.
Science, 207(4433), 888-889 (1980)
Toxicity studies of analogs of 2-tridecanone, a naturally occurring toxicant from a wild tomato.
Dimock MB, et al.
Journal of Chemical Ecology, 8(5), 837-842 (1982)
E A Chatzivasileiadis et al.
Experimental & applied acarology, 23(12), 1011-1021 (2000-03-29)
In this study we assessed the dynamic changes of 2-tridecanone in a herbivorous mite (Tetranychus urticae) on tomato (Lycopersicon esculentum, cv. 'Moneymaker'), a plant with methyl ketones in the tetracellular tips of the glandular trichomes (Type VI). We showed that
Geng Yu et al.
Plant physiology, 154(1), 67-77 (2010-07-08)
The trichomes of the wild tomato species Solanum habrochaites subsp. glabratum synthesize and store high levels of methylketones, primarily 2-tridecanone and 2-undecanone, that protect the plants against various herbivorous insects. Previously, we identified cDNAs encoding two proteins necessary for methylketone