Merck
W345501
Sigma-Aldrich
N-エチル-2-イソプロピル-5-メチルシクロヘキサンカルボキシアミド
99%, FG
別名:
N-エチル-p-メンタン-3-カルボキサミド, Framidice 3, エチルメンタンカルボキサミド, メントール カルボキサミド WS-3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H25NO
CAS番号:
分子量:
211.34
FEMA番号:
3455
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
16.013
NACRES:
NA.21
官能:
cooling; minty
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
アッセイ
99%
mp
91-98 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
cooling; minty
SMILES記法
CCNC(=O)C1CC(C)CCC1C(C)C
InChI
1S/C13H25NO/c1-5-14-13(15)12-8-10(4)6-7-11(12)9(2)3/h9-12H,5-8H2,1-4H3,(H,14,15)
InChI Key
VUNOFAIHSALQQH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
N-Ethyl-2-isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxamide can be used as a flavoring agent in the food industry. It can also be used as a cooling agent in pharmaceuticals, dental care items, and confectionery products.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W345501-25KG-K:
W345501-SAMPLE-K:
W345501-SAMPLE:
W345501-1KG-K:
W345501-VAR-K:
W345501-100G-K:
W345501-5KG-K:
W345501-10KG:
W345501-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phenotypic variation in oronasal perception and the relative effects of PROP and thermal taster status.
Yang Q, et al.
Food Quality and Preference, 38, 83-91 (2014)
Removal of novel antiandrogens identified in biological effluents of domestic wastewater by activated carbon
Ma Dehua, et al.
The Science of the Total Environment, 595, 702-710 (2017)
The super-cooling agent icilin reveals a mechanism of coincidence detection by a temperature-sensitive TRP channel
Chuang HH, et al.
Neuron, 43(6), 859-869 (2004)