由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.538 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
nutty
SMILES記法
c1cscn1
InChI
1S/C3H3NS/c1-2-5-3-4-1/h1-3H
InChI Key
FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W361518-SAMPLE:
W361518-SAMPLE-K:
W361518-100G:
W361518-25G:
W361518-BULK-K:
W361518-100G-K:4548173979427
W361518-1KG-K:4548173979434
W361518-1KG:
W361518-VAR-K:
W361518-25G-K:4548173979441