About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O2
CAS番号:
分子量:
170.25
FEMA番号:
4057
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
07.184
NACRES:
NA.21
官能:
fatty; green; vegetable
グレード:
FG
Kosher
Kosher
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
おすすめの製品
グレード
FG
Kosher
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; green; vegetable
SMILES記法
O=C(C(C)C(=O)C)CCCCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-10(12)8(2)9(3)11/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
BGVBGAIWXAXBLP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W405702-SAMPLE-K:
W405702-VAR-K:
W405702-25G-K:4548173371375
W405702-BULK-K:
W405702-100G-K:4548173371368