グレード
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
burnt; fatty; green
SMILES記法
COc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NO/c1-8-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
InChI Key
IWTFOFMTUOBLHG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W463901-BULK-K:
W463901-1KG-K:
W463901-VAR-K:
W463901-100G-K:
W463901-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)