Merck
W482900
Sigma-Aldrich
2-ピロリジノン
99%
別名:
2-ピロリドン, ブチロラクタム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7NO
CAS番号:
分子量:
85.10
FEMA番号:
4829
Beilstein:
105241
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
官能:
fishy
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
2.9 (vs air)
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fishy
SMILES記法
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
InChI Key
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
W482900-SAMPLE:
W482900-VAR:
W482900-500G:
W482900-BULK:
W482900-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.