Merck
W487012
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dithiolane
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12S2
CAS番号:
分子量:
148.29
FEMA番号:
4870
UNSPSCコード:
12164502
官能:
garlic; horseradish; onion; sulfurous
グレード:
Halal
Kosher
由来生物:
botanical
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
botanical
品質水準
グレード
Halal
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
garlic; horseradish; onion; sulfurous
SMILES記法
S1C(SCC1C)CC
InChI
1S/C6H12S2/c1-3-6-7-4-5(2)8-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
PYBVIKJOGRMFFA-UHFFFAOYSA-N
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
171.5 °F
引火点(℃)
77.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W487012-100G-K:4548173359908
W487012-BULK:
W487012-SAMPLE-K:
W487012-BULK-K:
W487012-VAR-K:
W487012-VAR:
W487012-1KG-K:4548173359915
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)