Merck
Z143952
固体ガラスビーズ
borosilicate, diam. 6 mm
別名:
borosilicate beads
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102422
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate
包装
pack of 1 ea
pack of 4 ea
直径
6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
蒸留カラム充填剤、混合ビーズおよび沸騰石としての使用に。454 gの各箱の梱包容量は約360 cm3です。ビーズサイズの変動は+/-10%。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)