Merck
Z247243
Coors porcelain crucible cover
cap size E, I.D. 74 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
キャップサイズ
E
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Coorstek 66126
内径
74 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Coors porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
特徴および利点
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
その他情報
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2