Merck
Z256870
Ace vacuum trap with threaded inlet/outlet
O.D. 32 mm, L 250 mm, inner tube O.D. 14 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Ace Glass 874615
L
250 mm
外径
32 mm
内部管外径
14 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ace-Thredの本体と、FETFE® O-リングで構成されます。本体には、調節可能な内側チューブを取り付けることができ、ナイロンブッシングで固定できます。ユニットは、入口または出口に#15 Ace-Thredが追加され、UHDPEチューブコネクターと使用することができ、チューブル類を安全かつ簡単に取り付けまたは取り外しできるようになりました。ブッシングでコネクターを締めてシリコーンのO-リングを圧縮させ、密封して漏れないようにします。
すべてのトラップは、最低44 psiの圧力に耐えます。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)