Merck
Z552909
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction vessel bubbler with SafetyBarb® hose connectors
joint: ST/NS 29/32
別名:
bubblers, scientific bubblers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS29/32
キャパシティ
5-7 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
雰囲気からの反応容器の遮断に優れています。交換用SafetyBarbホースコネクタZ547786(直管)またはZ547883(曲管)をご注文ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)