Merck
Z676527
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 10, Hinged rack
別名:
ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
NACRES:
NB.01
物質
colorless
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 10
包装
pack of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 2139-05-HR
テクニック
PCR: suitable
最大容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)