Merck
700187P
Avanti
Galactosyl Cholesterol(ガラクトシルコレステロール)
Avanti Research - A Croda Brand, powder
別名:
β-D-ガラクトシルコレステロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H56O6
CAS番号:
分子量:
548.79
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 mg (700187P-100MG)
pkg of 1 × 5 mg (700187P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](CCCC(C)C)[C@H]1CCC2C3CC=C4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C
InChI
1S/C33H56O6/c1-19(2)7-6-8-20(3)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(13-15-32(21,4)26(23)14-16-33(24,25)5)38-31-30(37)29(36)28(35)27(18-34)39-31/h9,19-20,22-31,34-37H,6-8,10-18H2,1-5H3/t20-,22+,23?,24-,25?,26?,27-,28+,29+,30-,31-,32+,33-/m1/s1
生物化学的/生理学的作用
Galactosyl Cholesterol(GalChol)は、小胞の調製に使用されます。GalCholを用いて生成された小胞は、in vivoでより安定しており、半減期が長くなっています。GalChol凝集体はクロロホルム中でより大きくなります。GalCholは活性化エネルギーが低く、二層面の複合体を形成しません。Borrelia sp.はGalCholを有しており、D-グルコースの代わりにコレステロールとD-ガラクトースの分子を結合します。
包装
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(700187P-5 mgおよび700187P-100 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700187P-VAR:
700187P-100MG:
700187P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Stability of carbohydrate-modified vesicles in vivo: comparative effects of ceramide and cholesterol glycoconjugates.
Wu PS, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 79(18), 5490-5493 (1982)
Steroids (2011)