安全性情報
810163P
Avanti
16:0-06:0 NBD PG
Avanti Research - A Croda Brand 810163P, powder
別名:
1-palmitoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H60N5O13P
CAS番号:
分子量:
777.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (810163P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 810163P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810163P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
810163P-1MG:
810163P-VAR:
810163P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Mirka E Wörmann et al.
Molecular microbiology, 79(3), 566-583 (2011-01-25)
Lipoteichoic acid (LTA) is an important cell wall polymer in Gram-positive bacteria. The enzyme responsible for polyglycerolphosphate LTA synthesis is LtaS, first described in Staphylococcus aureus. Four LtaS orthologues, LtaS(BS) , YfnI, YqgS and YvgJ, are present in Bacillus subtilis.
Maria Karatsa-Dodgson et al.
Journal of bacteriology, 192(20), 5341-5349 (2010-08-17)
Lipoteichoic acid (LTA) is an important cell wall component of Gram-positive bacteria. The key enzyme responsible for polyglycerolphosphate lipoteichoic acid synthesis in the Gram-positive pathogen Staphylococcus aureus is the membrane-embedded lipoteichoic acid synthase enzyme, LtaS. It is presumed that LtaS