安全性情報
810180C
Avanti
TopFluor TMR PC
Avanti Research - A Croda Brand 810180C
別名:
1-オレオイル-2-(6-((4,4-ジフルオロ-1,3-ジメチル-5-(4-メトキシフェニル)-4-ボラ-3α,4α-ジアザ-s-インダセン-2-プロピオニル)アミノ)ヘキサノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホコリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C53H82 BF2N4 O10P
CAS番号:
分子量:
1015.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810180C-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 810180C
濃度
1 mg/mL (810180C-1mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
テトラメチルローダミン(TM)ホスファチジルコリン(PC)は、アシル鎖修飾蛍光標識リン脂質です。ホスファチジルコリン(PC)は、真核生物に最も豊富に存在するリン脂質であり、グリセロ脂質代謝の主要代謝物です。
アプリケーション
TopFluor TMC PC(別名:1-オレオイル-2-(6-[(4,4-ジフルオロ-1,3-ジメチル-5-(4-メトキシフェニル)-4-ボラ-3α,4α-ジアザ-s-インダセン-2-プロピオニル)アミノ]ヘキソイル)-sn-グリセロ-3-ホスホコリン)はビオチニル化巨大細胞膜小胞(GPMV)の標識に使われています。マイクロアレイにおける脂質膜の形成にも適しています。
生物化学的/生理学的作用
TopFluorで標識した脂質は、テトラメチルローダミンに類似したスペクトル特性を示します。
包装
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(810180C-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810180C-1MG:
810180C-BULK:
810180C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Single-molecule analysis of phospholipid scrambling by TMEM16F
Rikiya W, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 115(12), 3066-3071 (2018)
Rikiya Watanabe et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(12), 3066-3071 (2018-03-07)
Transmembrane protein 16F (TMEM16F) is a Ca2+-dependent phospholipid scramblase that translocates phospholipids bidirectionally between the leaflets of the plasma membrane. Phospholipid scrambling of TMEM16F causes exposure of phosphatidylserine in activated platelets to induce blood clotting and in differentiated osteoblasts to
A phosphatidylinositol 4, 5-bisphosphate redistribution-based sensing mechanism initiates a phagocytosis programing.
Mu L, et al.
Nature Communications, 9(1), 4259-4259 (2018)
Libing Mu et al.
Nature communications, 9(1), 4259-4259 (2018-10-17)
Phagocytosis is one of the earliest cellular functions, developing approximately 2 billion years ago. Although FcR-based phagocytic signaling is well-studied, how it originated from ancient phagocytosis is unknown. Lipid redistribution upregulates a phagocytic program recapitulating FcR-based phagocytosis with complete dependence
César Botella et al.
Progress in lipid research, 65, 12-23 (2016-11-23)
In plant cells, phosphatidylcholine (PC) is a major glycerolipid of most membranes but practically lacking from the plastid internal membranes. In chloroplasts, PC is absent from the thylakoids and the inner envelope membrane. It is however the main component of