アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (850702P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850702P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850702P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850702P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C29H58NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-28(31)35-25-27(26-37-39(33,34)36-24-23-30)38-29(32)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27H,3-26,30H2,1-2H3,(H,33,34)
InChI Key
ZLGYVWRJIZPQMM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- has been used as a lipid standard in the optimization of the liquid chromatography−mass spectrometry (LC-MS) method conditions
- may be used as a phospholipid (PL) standard to quantify phosphatidylethanolamine (PE) from plant lipids
- may be used to prepare anionic liposomes
- may be used to prepare binary giant unilamellar vesicles (GUVs)
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
850702P-25MG:
850702P-BULK:
850702P-VAR:
850702P-1G:
850702P-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)