形状
methylene chloride solution
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (880001M-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 880001M
濃度
10 mg/mL (880001M-25mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)7-6-8-21(3)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(31-18-17-30)13-15-28(22,4)27(24)14-16-29(25,26)5/h9,20-21,23-27,30H,6-8,10-19H2,1-5H3
InChI Key
NPYXBHZQVNRAOF-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 2
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
880001M-25MG:4548173360850
880001M-VAR:
880001M-BULK:
試験成績書(COA)