Merck
C-057
Supelco
シタロプラム 臭化水素酸塩 溶液
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22BrFN2O
CAS番号:
分子量:
405.30
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
InChI Key
WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A4(6532)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Citalopram is an antidepressant sold under the trade names Celexa® and Cipramil for the treatment of major depression. Citalopram is a selective serotonin reuptake inhibitor, a class of drugs that also includes fluoxetine, paroxetine, and sertraline. This Certified Snap-N-Spike® Solution is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, or pharmaceutical research.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Celexa is a registered trademark of H. Lundbeck A/S
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-057-CC:
C-057-1ML:4548173960296
文書ライブラリにアクセスする
Andreia Teixeira-Castro et al.
Brain : a journal of neurology, 138(Pt 11), 3221-3237 (2015-09-17)
Polyglutamine diseases are a class of dominantly inherited neurodegenerative disorders for which there is no effective treatment. Here we provide evidence that activation of serotonergic signalling is beneficial in animal models of Machado-Joseph disease. We identified citalopram, a selective serotonin