Merck
D-051
Supelco
Doxylamine-D5 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17D5H17N2O
分子量:
275.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(C)(OCCN(C)C)c2ccccn2
InChI
1S/C17H22N2O/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16/h4-12H,13-14H2,1-3H3/i4D,5D,6D,9D,10D
InChI Key
HCFDWZZGGLSKEP-NPMXJOAUSA-N
詳細
Doxylamine is a member of the ethanolamine class of antihistamines and is the most effective over-the-counter (OTC) sedative in the US. This internal standard is suitable for a variety of GC/MS and LC/MS applications from forensic and pharmaceutical analysis to clinical toxicology and isotope dilution methods.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-051-CC:
D-051-1ML:
試験成績書(COA)