Merck
M-014
Supelco
Methaqualone-D7 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H7D7N2O
CAS番号:
分子量:
257.34
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(c1[2H])N2C(C)=Nc3ccccc3C2=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H14N2O/c1-11-7-3-6-10-15(11)18-12(2)17-14-9-5-4-8-13(14)16(18)19/h3-10H,1-2H3/i1D3,3D,6D,7D,10D
InChI Key
JEYCTXHKTXCGPB-ZMMMWQAQSA-N
詳細
Methaqualone is a sedative-hypnotic and a central nervous system depressant sold under the trade name Quaalude for treatment of insomnia. Methaqualone also has a history of abuse, known by street names such as Disco biscuits, Lemmons, and 714s. This internal standard is suitable for quantitation of methaqualone levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology or forensic analysis.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
M-014-CC:
M-014-1ML:4548173317731
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)