特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(C([2H])([2H])[2H])([2H])C([2H])([H])C1=CC(OCO2)=C2C=C1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-7(11)4-8-2-3-9-10(5-8)13-6-12-9/h2-3,5,7H,4,6,11H2,1H3/i1D3,4D,7D
InChI Key
NGBBVGZWCFBOGO-KIUTZQKNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- GC-MS analysis of amphetamines and cathinones in oral fluid: Utilizing a one-step derivatization-extraction method, this study employs (±)-MDA-D₅ as an internal standard in the rapid analysis of eleven amphetamines and cathinones by GC-MS, emphasizing its role in forensic and clinical toxicology (Mohamed, 2017).
- Simultaneous measurement of MDMA and its metabolites in urine: A sensitive gas chromatography-mass spectrometry method incorporates (±)-MDA-D₅ to simultaneously quantify MDMA, MDEA, and their metabolites in human urine, proving crucial for pharmacokinetic and metabolic studies in clinical settings (Pirnay et al., 2006).
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-027-1ML:
M-027-CC:
試験成績書(COA)