安全性情報
07-442-AF488
Sigma-Aldrich
Anti-trimethyl Histone H3 (Lys9) Antibody, Alexa Fluor 488 Conjugate
0.5 mg/mL, from rabbit
別名:
Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
結合体:
ALEXA FLUOR 488
application:
ICC
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
2
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR 488
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
trimethylation (Lys9)
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
詳細
ヒストンH3は、真核細胞のクロマチン構造に関与する5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H3は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、′ひも構造に付着したビーズ状′のヌクレオソーム構造に関わっています。ヒストンタンパク質は、高度に翻訳後修飾を受け、5種類のヒストンのうちヒストンH3が最も広範に修飾されます。ヒストンH3の配列バリアントとさまざまな修飾状態は、遺伝子の動的かつ長期的な調節に役割を果たすと考えられています。ヒストンH3のジメチル化とトリメチル化は遺伝子サイレンシングの目印であり、脱メチル化酵素遺伝子Jmjd1aとJmjd2cによってこれらの目印が除去されると遺伝子が活性化されます。この製品は、カタログ番号:07-442の結合版です。
免疫原
Lys9がトリメチル化されたヒストンH3に相当する直鎖ペプチド
アプリケーション
この抗トリメチル化ヒストンH3(Lys9)抗体、Alexa Fluor488結合は、トリメチル化ヒストンH3(Lys9)の検出において、ICCでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
HeLa細胞ライセートでの免疫細胞染色で評価されています。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLa細胞においてトリメチル化ヒストンH3(Lys9)を検出できます。
Alexa FluorはLife Technologiesの登録商標です。
ターゲットの説明
実測値:約17 kDa(カタログ番号:07-442参照)
物理的形状
精製ウサギ抗体結合型、PBSバッファー溶液、15 mg/mL BSAおよび0.1%アジ化ナトリウム含有
精製プロテインA
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
07-442-AF488:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gayani Batugedara et al.
Microbial genomics, 6(2) (2020-02-06)
Proteins interacting with DNA are fundamental for mediating processes such as gene expression, DNA replication and maintenance of genome integrity. Accumulating evidence suggests that the chromatin of apicomplexan parasites, such as Plasmodium falciparum, is highly organized, and this structure provides
Maegan L Capitano et al.
The Journal of clinical investigation, 129(6), 2555-2570 (2019-05-21)
The nuclear protein DEK is an endogenous DNA-binding chromatin factor regulating hematopoiesis. DEK is one of only 2 known secreted nuclear chromatin factors, but whether and how extracellular DEK regulates hematopoiesis is not known. We demonstrated that extracellular DEK greatly